主要文件
CLS211625
Pyrex® 经济级滴定管,带 PTFE 锁定活栓塞
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL
别名:
Corning® 2116
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121808
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
特點
subdivision 0.10 mL
製造商/商標名
Corning 2116-25
體積測量範圍
25 mL, accuracy: 0.06 mL
容積
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带 2mm 孔 PTFE 活栓塞和防尘罩。具有经过加工的顶部和底部,标有白色刻度。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)