推荐产品
同位素純度
≥98 atom % 15N
品質等級
化驗
≥99% (CP)
形狀
powder
mp
306 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
InChI 密鑰
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Hang Yu et al.
Nature, 583(7816), 453-458 (2020-07-17)
Manganese is one of the most abundant elements on Earth. The oxidation of manganese has long been theorized1-yet has not been demonstrated2-4-to fuel the growth of chemolithoautotrophic microorganisms. Here we refine an enrichment culture that exhibits exponential growth dependent on
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
364606-250MG | 4061833279663 |
364606-1G | 4061826662687 |
364606-5G | 4061831825459 |