Merck
490814
Sigma-Aldrich
亚硝酸钠-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
别名:
15 N 标记亚硝酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na15NO2
CAS号:
分子量:
69.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352118
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 15N
品質等級
化驗
95% (CP)
形狀
solid
mp
271 °C (lit.)
質量偏移
M+1
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[O-][15N]=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1;
InChI 密鑰
LPXPTNMVRIOKMN-YTBWXGASSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)