主要文件
74246
Supelco
硝酸标准液,用于离子色谱分析
TraceCERT®, 1000 mg/L nitrate in water (nominal concentration)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1000 mg/L nitrate in water (nominal concentration)
技術
ion chromatography: suitable
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
形式
single component solution
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据NMI中的主要材料(例如NIST)进行测量。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
應用
它旨在用于校准基于离子色谱的分析技术。
特點和優勢
  • 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证生产
  • 可通过国际认可的机构,如NIST或BAM,追溯到SI单位的摩尔
  • 附有一份全面的分析证书(CoA)(长达四页),数据包含稳定性、密度、均匀性、浓度准确度、不确定性和可追溯性
  • 使用高质量qNMR表征的起始材料和合格的精密天平进行重量分析,以确保最小的不确定性
  • 通过实时稳定性研究进行严格测试,以确保准确性和保质期
  • 提供HDPE瓶包装,并密封在铝袋中。
聯結
访问 IC 门户网 了解更多
分析報告
水中 NO3- 含量为 1000mg/L,由高纯度 NaNO3 和 水制备而成。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Rapid determination of nitrate and nitrite in drinking water samples using ion-interaction liquid chromatography
Connolly D, et al.
Analytica Chimica Acta, 441(1), 53-62 (2001)
Vladimir Totev Valkov et al.
The New phytologist, 228(2), 682-696 (2020-06-17)
Atmospheric nitrogen (N2) -fixing nodules are formed on the roots of legume plants as result of the symbiotic interaction with rhizobia. Nodule functioning requires high amounts of carbon and energy, and therefore legumes have developed finely tuned mechanisms to cope
商品
This study reviews the suitability of ultrapure water for the IC analysis of drinking water. Inorganic ions and disinfectant by-products (DBPs) were assessed.