Key Documents
78737
Supelco
硝酸/硝酸铷浓缩液
IC eluent concentrate (20x) for Metrosep C Supp 1 & 2
别名:
Mixed Acid and Rubidium Solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NB.21
品質等級
形狀
liquid
品質
HNO3 100 mM and Rb 1000 μg/L in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
100 mM HNO3 in H2O
1000 μg/L Rb in H2O (from RbNO3 salt)
技術
ion chromatography: suitable
適合性
application tested
應用
Metrohm IC应用说明AN-CS-007:矿物渗流水中的锂(除了其他阳离子)通过顺序抑制。
聯結
它也可用于 结合 离子抑制再生剂 78698
访问 IC 门户网 了解更多
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)