Merck
50439
Supelco
高氯酸溶液
0.01 M HClO4 in water (0.01N), eluent concentrate for IC
别名:
高氯酸 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HClO4
CAS号:
分子量:
100.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.21
品質等級
濃度
0.01 M HClO4 in water (0.01N)
技術
ion chromatography: suitable
SMILES 字串
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI 密鑰
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该离子色谱浓缩洗脱液通过电位滴定法测定浓度。含量和有效期请见证书。
應用
Metrohm IC 应用说明 AN-O-039 :透析后通过离子排斥色谱法生产沼气的样品中的有机酸
Metrohm IC 应用说明 AN-O-040 :海水中的硼酸盐
Metrohm IC 应用说明 AN-S-281 :应用在线超滤的葡萄酒中的无机和有机阴离子
聯結
请访问 IC 门户 了解更多
準備報告
由高氯酸和高纯水(18.2MΩ,经 0.2μm 膜过滤)配制而成
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持