Merck
92107
Supelco
O-乙酰基-L-肉碱盐酸盐 盐酸盐
analytical standard
别名:
(R)-3-乙酰氧基-4-(三甲基铵)丁酸酯 盐酸盐, ALC, ALCAR, R-(-)-2-乙酰氧基-3-羧基- N,N,N -三甲基-1-丙胺氯化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H17NO4 · HCl
CAS号:
分子量:
239.70
Beilstein:
4340103
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NB.21
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥96.0% (HPLC)
96.0-104.0% (AT)
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]/D -27.0±2.0°, c = 1 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
顏色
white to off-white
應用
clinical testing
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C)=O)CC(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1
InChI 密鑰
JATPLOXBFFRHDN-DDWIOCJRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙酰肉碱是体内长链脂肪酸运输过程中产生的主要酰基肉碱之一。
應用
O-乙酰基-L-肉碱盐酸盐可用作制备O-乙酰基-L-肉碱的前体,进而可用作通过亲水性交互效应液相色谱-串联质谱(HILIC-MS/MS)技术测定生物样品中分析物的分析标准品。
生化/生理作用
通过线粒体膜转运乙酰基的内源性线粒体代谢物。外源性乙酰肉碱增强老年大鼠线粒体功能。作为辅酶 A 的醋酸盐供体,增加中枢和外周乙酰胆碱合成和功能。乙酰肉碱具有抗伤害感受性活性,可能通过增强毒蕈碱胆碱能受体或 mGlu2 谷氨酸受体的活性介导。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Rapid and sensitive HILIC-MS/MS analysis of carnitine and acetylcarnitine in biological fluids
Isaguirre AC, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405(23), 7397-7404 (2013)