Merck
52437
Supelco
乙酰基-L-肉碱-(N-甲基-d3)
analytical standard
别名:
(2R)-2-(乙酰氧基)-3-羧基-N,N-二甲基-N-(甲基-d3)-1-全氟辛基季胺碘化物 内盐, L-肉碱-(甲基-d3) 乙酰酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9D3H14NO4
分子量:
206.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥97.0% (TLC)
光學活性
[α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
標籤範圍
≥99.0%
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[N+](C[C@H](OC(=O)C)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m1/s1/i2D3
InChI 密鑰
RDHQFKQIGNGIED-FPUGOENOSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)