Merck
91275
Supelco
丙酰-L-肉碱
analytical standard
别名:
(2 R )-3-羧基- N N N -三甲基-2-(1-氧代丙氧基)-1-丙胺 内盐, L -肉碱丙酰基酯, C3-肉碱, 丙酰- L -肉碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H19NO4
CAS号:
分子量:
217.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NB.21
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥94.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤13% water ((calculated from elemental analysis)
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[O-]C(C[C@@H](OC(CC)=O)C[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
UFAHZIUFPNSHSL-MRVPVSSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
丙酰基-L-肉碱(PLC)是一种天然的奇数碳原子内源性L-肉碱酯,与L-肉碱(LC)和乙酰基-L-肉碱(ALC)相比,在人和动物中作为次要成分存在肉碱(ALC)。它充当长链酰基的载体,从活化脂肪酸穿过线粒体内膜进入线粒体基质,在这些基质中经历β-氧化为乙酰辅酶A,以通过柠檬酸循环获得可用的能量。
應用
丙酰基-L-肉碱可用作分析标准品,用于通过色谱技术对生物样品和牛奶样品中的分析物进行定量。它也可以用作分析标准品,用于使用立体特异性酶测定法和具有UV检测的高效液相色谱技术监测化学合成程序和药物制剂中的分析物。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Application of high-performance liquid chromatography to the analysis of propionyl-L-carnitine by a stereospecific enzyme assay
Marzo A, et al.
Journal of Chromatography A, 459, 313-317 (1988)
Determination of L-carnitine, acetyl-L-carnitine and propionyl-L-carnitine in human plasma by high-performance liquid chromatography after pre-column derivatization with 1-aminoanthracene
Longo A, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 686(2), 129-139 (1996)
Quantitation of L?carnitine, acetyl?L?carnitine, propionyl?L?carnitine and their deuterated analogues by high?performance liquid chromotography tandem mass spectrometry
Tallarico C , et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 12(7), 403-409 (1998)