Merck
04265
Supelco
戊酰左旋肉碱
analytical standard
别名:
(2R)-3-羧基-N,N,N-三甲基-2 -[[(1-氧戊基)氧基] -1-丙烷 内盐, L-肉碱戊酸酯, 戊酰基-L-肉碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H23NO4
CAS号:
分子量:
245.32
Beilstein:
5946883
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤10% water
應用
clinical testing
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC)=O)CC([O-])=O
一般說明
戊酰基-L-肉碱属于酰基肉碱类,它是通过氨基酸和脂肪酸分解而衍生的乙酰化形式的L-肉碱。
應用
戊酰基-L-肉碱可用作分析参考标准品,用于通过色谱技术对生物样品和牛奶样品中的分析物进行定量。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Acylcarnitine profiling by low-resolution LC-MS
Meierhofer D
Testing, 14(8) (2019)
Acylcarnitine profiling by low-resolution LC-MS
Meierhofer D
PLoS ONE, 14(8) (2019)