Merck
PHR1569
Supelco
左卡尼汀
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
L -肉碱 内盐, 左旋肉毒碱, 维生素 BT
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3N+CH2CH(OH)CH2COO-
CAS号:
分子量:
161.20
Beilstein:
4292315
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. L0399900
traceable to USP 1359903
API 家族
levocarnitine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
197-212 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
InChI 密鑰
PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
左肉毒碱是一种天然存在的化合物,在人体的脂肪酸氧化和能量生产中起重要作用。它主要存在于哺乳动物的骨骼和心肌中,并促进长链脂肪酸运输进入线粒体。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
肉毒碱是一种天然存在于大多数哺乳动物组织中的季铵。它在骨骼肌和心脏中参与能量代谢调控,浓度相对较高。它可将葡萄糖代谢由糖酵解转移至糖原储存,并促进长链脂肪酸向线粒体转运,使其在线粒体氧化产生能量。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的文档栏中输入LRAB7787。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Determination of L-carnitine in food supplement formulations using ion-pair chromatography with indirect conductimetric detection
Kakou A, et al.
Journal of Chromatography A, 1069(2), 209-215 (2005)