Merck
91499
Supelco
谷氨酰-L-肉碱 锂盐
analytical standard
别名:
L-肉碱谷氨酸锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H21NO6 · xLi+
分子量:
275.30 (free acid basis)
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥92.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D -25.0 to -19.0°, c = 0.1 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O.C
InChI
1S/C12H21NO6/c1-13(2,3)8-9(7-11(16)17)19-12(18)6-4-5-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H-,14,15,16,17)/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
NXJAXUYOQLTISD-SECBINFHSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)