主要文件
8.41774
Sigma-Aldrich
DL-Carnitine hydrochloride
for synthesis
别名:
DL-Carnitine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H16ClNO3
CAS号:
分子量:
197.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
207-309-1
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
pH值
1.8-2.5 (100 g/L in H2O)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].[N+](CC(O)CC(=O)O)(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 194 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3