certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1000 mg/L acetate in water (nominal concentration)
技術
ion chromatography: suitable
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
形式
single component solution
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025和ISO 17034生产和认证。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据NMI中的主要材料(例如NIST)进行测量。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
聯結
浏览 IC 门户网站 了解更多
分析報告
1000 mg/L 醋酸盐水溶液,用乙酸、NaOH 和水 (pH 7-8) 制备;通过 0.2μ 过滤m 膜过滤器,用叠氮化钠稳定
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany