濃度
100 μg/mL in acetonitrile
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CC(=O)O[C@H]1C[C@@]2(COC(C)=O)[C@H](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)C2(C)C34CO4)C=C1C
InChI
1S/C22H32O8/c1-11(2)6-16(24)29-14-8-21(9-27-13(4)23)15(7-12(14)3)30-19-17(25)18(26)20(21,5)22(19)10-28-22/h7,11,14-15,17-19,25-26H,6,8-10H2,1-5H3/t14-,15+,17+,18+,19+,20+,21+,22+/m0/s1
InChI 密鑰
PNKLMTPXERFKEN-ZIOSACBISA-N
一般說明
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F
閃點(°C)
2 °C