濃度
~50 μg/mL in acetonitrile: water
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@H](N)[C@@H](O)C[C@H](O)CCCC[C@@H](O)C[C@H](C)C[C@H](OC(C[C@H](C(O)=O)CC(O)=O)=O)[C@H](OC(C[C@H](C(O)=O)CC(O)=O)=O)[C@H](C)CCCC
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,26-,27-,32+/m0/s1
InChI 密鑰
UVBUBMSSQKOIBE-DSLOAKGESA-N
一般說明
應用
分析報告
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
42.8 °F
閃點(°C)
6 °C