主要文件
MX0515
Supelco
2-甲氧基乙醇
Meets ACS Specifications GR ACS
别名:
乙二醇单甲醚, 甲基乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1731074
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
203-713-7
化驗:
≥99.3% (corrected for water content, GC)
bp:
124-125 °C (lit.)
蒸汽壓力:
6.17 mmHg ( 20 °C)
蒸汽密度
2.62 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
6.17 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.3% (corrected for water content, GC)
形狀
liquid
自燃溫度
548 °F
expl. lim.
24.5 %
雜質
≤0.002 meq/g Titrable acid
≤0.1% Water (H2O)
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.402 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 37 °C
密度
0.964 g/cm3 at 20 °C
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Meets ACS Specifications GR ACS
分析報告
Assay (GC, corrected for water content)99.3% minColor (APHA)10 maxFormClear liquidTitrable acid0.002meq/g maxWater (H2O)0.1% max
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
標靶器官
Immune system, thymus
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup