蒸汽密度
2.62 (vs air)
蒸汽壓力
6.17 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
自燃溫度
548 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包含
~0.0005% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
24.5 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.402 (lit.)
n20/D 1.402
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
形式
neat
SMILES 字串
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
標靶器官
Immune system, thymus
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43