主要文件
1.00859
Supelco
乙二醇单甲醚
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
别名:
2-甲氧基乙醇, 乙二醇单甲醚, 甲基乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1731074
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
203-713-7
NACRES:
NA.05
bp:
124-125 °C (lit.)
等級
ACS reagent
for analytical purposes
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
2.62 (vs air)
蒸汽壓力
6.17 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
548 °F
expl. lim.
24.5 %
dilution
(for analytical testing)
雜質
≤0.0005 meq/g Alkalinity
≤0.001 meq/g Acidity
≤0.002% Peroxide (as H2O2)
≤0.003% Aldehydes (as C<SUB>2</SUB>H<SUB>4</SUB>O)
≤0.1% Water
蒸發殘留物
≤0.003%
顏色
clearAPHA: ≤10
折射率
n20/D 1.402 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
運動黏度
1.6 cSt(20 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 37 °C
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00005%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES 字串
COCCO
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
EMSURE 等级的溶剂适用于广泛的经典实验室应用,并且常用于受监管且要求很高的实验室应用。EMSURE 提供全球最佳和最广泛的产品规格。在此声明,我们的EMSURE 系列产品符合ACS、欧洲药典(Reag.Ph Eur)试剂部分以及ISO标准。
應用
  • 一种用于低温固态锂电池的星形结构聚合物电解质: 乙二醇单甲醚可用于提高固态锂电池的性能,研究证明了其在低温条件下改进电池技术的实用性(Zhang等人,2024)。
  • 兑现承诺:用于智能化癌症治疗且化疗药物/光敏剂比例精确的含氢键聚合物纳米药物: 乙二醇单甲醚的特性可用来开发靶向癌症治疗用先进纳米药物平台,展示了其在高剂量医疗应用中的潜力(Wu et al., 2024)。
規格
空气中的饱和浓度:33 g/m3(20 °C)
聯結
Discover EMSURE - to be more than sure!
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
標靶器官
Immune system, thymus
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup