Key Documents
1.15118
Millipore
2-甲氧基乙醇
for amino acid analysis
别名:
乙二醇单甲醚, 甲基乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1731074
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
203-713-7
NACRES:
NA.05
蒸汽密度
2.62 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
6.17 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
548 °F
expl. lim.
24.5 %
折射率
n20/D 1.402 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
運動黏度
1.6 cSt(20 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 37 °C
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
for amino acid analysis
應用
Ethylene glycol monomethyl ether for amino acid analysis. CAS 109-86-4, EC Number 203-713-7, chemical formula CH₃OCH₂CH₂OH.
規格
Saturation Concentration in Air: 33 g/m3 (20 °C)
分析報告
Purity (GC)≥ 99.5 %Identity (IR)conformsFree acid (as CH₃COOH)≤ 0.005 %Peroxide (as H₂O₂)≤ 0.001 %Evaporation residue≤ 0.003 %Water≤ 0.1 %Suitability for amino acid analysisconformsThe product is stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
標靶器官
Immune system, thymus
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3