主要文件
1.08170
Supelco
硫代乙酰胺
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
别名:
硫代乙酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H5NS
CAS号:
分子量:
75.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
200-541-4
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
效力
301 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
111-114 °C
溶解度
163 g/L
密度
1.37 g/cm3
體積密度
600 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
S=C(N)C
InChI
1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI 密鑰
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(银量滴定法): ≥ 99.0 %
鉴别(红外光谱):通过测试
熔点:111 - 114 °C
重金属(以Pb计): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
硫酸灰分: ≤ 0.1 %
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3