無性繁殖
T320.11, monoclonal
物種活性(以同源性預測)
mammals
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HSPG2(3339)
特異性
与肝素/硫酸乙酰肝素反应。与DNA的低亲和力交叉反应性。据报道,克隆也与硫酸葡聚糖发生交叉反应(Mahmood,2002)。
應用
使用经验证可用于ELISA、RIA &WB的抗肝素/硫酸乙酰肝素抗体,克隆T320.11检测肝素/硫酸乙酰肝素。
研究子类别
ECM 蛋白
ECM 蛋白
研究类别
细胞结构
细胞结构
蛋白质印迹(识别硫酸乙酰肝素蛋白聚糖)1:1000
EIA/RIA:建议浓度为1-10 μg/mL。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
EIA/RIA:建议浓度为1-10 μg/mL。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
標靶描述
64kda
外觀
形式:纯化
蛋白 A 纯化的小鼠免疫球蛋白,溶于 20 mM 磷酸钠,250 mM NaCl,pH.7.6 和 0.1% 叠氮化钠中作为防腐剂的溶液。
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2–8°C 条件下可稳定保存 1 年等分以避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
广泛表达
广泛表达
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Obligatory role for endothelial heparan sulphate proteoglycans and caveolae internalization in catestatin-dependent eNOS activation.
Fornero, S; Bassino, E; Ramella, R; Gallina, C; Mahata, SK; Tota, B; Levi, R; Alloatti, G; Gallo, MP
BioMed Research International null
The heparin/heparan sulfate sequence that interacts with cyclophilin B contains a 3-O-sulfated N-unsubstituted glucosamine residue.
Vanpouille, C; Deligny, A; Delehedde, M; Denys, A; Melchior, A; Lienard, X; Lyon et al.
The Journal of Biological Chemistry null
Julia Hosp et al.
PloS one, 7(7), e40172-e40172 (2012-07-14)
Extracellular matrices regulate biological processes at the level of cells, tissues, and in some cases, entire multicellular organisms. The subphylum Urochordata exemplifies the latter case, where animals are partially or completely enclosed in "houses" or "tunics". Despite this common strategy
Extracellular superoxide dismutase protects against matrix degradation of heparan sulfate in the lung.
Kliment, CR; Tobolewski, JM; Manni, ML; Tan, RJ; Enghild, J; Oury, TD
Antioxidants & Redox Signaling null
Syndecan-1/CD147 association is essential for cyclophilin B-induced activation of p44/42 mitogen-activated protein kinases and promotion of cell adhesion and chemotaxis.
Pakula, R; Melchior, A; Denys, A; Vanpouille, C; Mazurier, J; Allain, F
Glycobiology null