應用
- 用于废水处理的生物可降解螯合剂:葡萄糖酸用作生物可降解螯合剂,在废水处理中促进金属离子去除。该应用对环境可持续性发展和工业废水处理有宝贵价值(Galaz et al., 2024)。
- 药物生产改进:葡萄糖酸可用于药品生产,它的特性有助于药物制剂优化。该应用保证有效的药物递送和稳定性,对于药物疗效至关重要(Xing et al., 2024)。
- 食品保存:在食品行业中,葡萄糖酸可用作天然防腐剂,提高食品的保质期和安全性,支持食品安全监管和消费者健康(Lu et al., 2024)。
- 增强生物能源生产:葡萄糖酸可促进生物能源生产,特别是发酵优化法生物燃料生产。该应用对先进可再生能源技术有重要意义(Liu et al., 2024)。
- 代谢组学研究工具:葡萄糖酸可作为代谢组学研究工具,助力各种生物系统的代谢过程研究,加深了解细胞功能和疾病机制(Patakova et al., 2024)。
分析報告
含量测定(酸量滴定):48.0 - 52.0 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.230 - 1.245
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.230 - 1.245
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1