Key Documents
8.43794
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucono-delta-lactone
for synthesis
别名:
D-(+)-Glucono-delta-lactone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O6
CAS号:
分子量:
178.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
202-016-5
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
pH值
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
151-154 °C (decomposition)
體積密度
750 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2
InChI 密鑰
PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1