Merck
G9005
Sigma-Aldrich
D -葡萄糖酸 钠盐
≥99% (HPLC)
别名:
2,3,4,5,6-五羟基己酸 钠盐, D-葡萄糖酸盐 钠盐, D-葡萄糖酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11NaO7
CAS号:
分子量:
218.14
Beilstein:
3919651
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
生物源
microbial
品質等級
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
powder or crystals
技術
HPLC: suitable
顏色
white to off-white
有用的pH值範圍
6.5-7.5
mp
170-175  °C
溶解度
590 g/L at 25 °C
應用
agriculture
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChI 密鑰
UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
D -葡萄糖酸钠盐已被用作:
  • 作为一种制造合成组织间液的成分。
  • 用作碳水化合物。
  • 用作氯化钠的替代物,以制造无氯 (Cl -) 的介质。
生化/生理作用
D -葡萄糖酸是一种温和的有机酸,具有非腐蚀性、无臭味、不易挥发和可生物降解的属性。D-葡萄糖的酶转化得到最终产物 D-葡萄糖酸。葡萄糖酸是由葡萄糖氧化而来,天然存在于水果、蜂蜜和葡萄酒中。当用作食品添加剂时,它有助于调节酸度。葡萄糖酸 D 钠盐是一种强螯合剂,螯合钙、铁、铝、铜和其他重金属的阴离子。广泛应用于洗涤剂行业的洗瓶、盐垢除垢和碱性除锈。D-葡萄糖酸用作水泥添加剂,具有强度和耐水性。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Phenotyping sensory nerve endings in vitro in the mouse
Zimmermann K, et al.
Nature Protocols, 4(2), 174-196 (2009)
Serratia marcescens quinoprotein glucose dehydrogenase activity mediates medium acidification and inhibition of prodigiosin production by glucose.
Fender JE, et al.
Applied and Environmental Microbiology, AEM-01778 (2012)
Gluconic acid: Properties, applications and microbial production.
Ramachandran S, et al.
Food Technology and Biotechnology, 44(2), 185-195 (2006)
Evaluation of intracellular pH regulation and alkalosis defense mechanisms in preimplantation embryos
Dagilgan S, et al.
Theriogenology, 83(6), 1075-1084 (2015)
Yasaman Barekatain et al.
Communications biology, 3(1), 328-328 (2020-06-27)
Magnetic resonance (MR) spectroscopy has potential to non-invasively detect metabolites of diagnostic significance for precision oncology. Yet, many metabolites have similar chemical shifts, yielding highly convoluted 1H spectra of intact biological material and limiting diagnostic utility. Here, we show that