主要文件
8.43961
Sigma-Aldrich
D-葡萄糖醛酸
for synthese
别名:
D-葡萄糖醛酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O7
CAS号:
分子量:
194.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
229-486-4
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (acidimetric)
mp
160-164 °C (decomposition)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)C(=O)O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-5,8-11H,(H,12,13)/t2-,3+,4-,5-/m0/s1
InChI 密鑰
IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
分析報告
含量测定(酸量法): ≥ 98.0 %
鉴别(IR):符合检验
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3