主要文件
8.14779
Sigma-Aldrich
4-甲基吗啉 4-氧化物
(50% solution in water) for synthesis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352119
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
liquid
效力
>9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
100 °C
mp
-70 °C
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
分析報告
含量测定(ex N):49.0 - 51.0 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.105 - 1.115
水分(KF):49.0 - 51.0 %
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1