Merck
258822
Sigma-Aldrich
4-甲基吗啡-N-氧化物 溶液
50 wt. % in H2O
别名:
NMMO 溶液, NMO 溶液, NSC 73198, NSC 82153
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11NO2
CAS号:
分子量:
117.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: oxidant
濃度
50 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.4201
pH值
9.00 ( in neat)
bp
118.5 °C
mp
−20 °C
密度
1.13 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[N+]1([O-])CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(7)2-4-8-5-3-6/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
LFTLOKWAGJYHHR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 4-甲基吗啉-N-氧化物(NMO)被广泛用作助氧化剂,用于在烯烃的二羟基化过程中再生四氧化锇(OsO4)催化剂。
  • 在催化量的四丙基过钌酸铵(TPAP)存在下,NMO将仲胺氧化成相应的亚胺。
  • 4-甲基吗啉-N-氧化物可将活化的伯卤化物氧化为醛类,将次卤化物氧化成酮类。
  • 它还可用于促进立体选择性分子间Pauson-Khand反应,用于合成环戊烯酮。
作为氧化剂用于合成新型有机聚合物 - 无机杂化物,以用作不对称环氧化反应的催化剂
作为以下反应的试剂或反应剂:
  • 恶唑霉素A的对映选择性合成的环缩合和环化反应
  • Wharton重排和立体选择性二羟基化反应
  • 通过二硼试剂还原胺N-氧化物
  • 合成多糖混纺纤维
  • 纤维素/改性纳米SiO2复合包装膜的合成
  • 铜催化的氧化偶联,用于制备炔丙胺
用于从云杉木中生产乙醇和沼气的技术经济研究的预处理
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Catalytic Osmium Tetroxide Oxidation of Olefins: cis?1, 2?Cyclohexanediol.
VanRheenen V, et al.
Organic Syntheses, 43-43 (1988)
Catalytic oxidation of secondary amines with tetra-n-propylammonium perruthenate.
Goti A and Romani M
Tetrahedron Letters, 35(35), 6567-6570 (1994)
Oxidation of activated halides to aldehydes and ketones by N-methylmorpholine-N-oxide.
Griffith W P, et al.
Synthetic Communications, 22(13), 1967-1971 (1992)
Asymmetric dihydroxylation via ligand-accelerated catalysis.
Jacobsen E N, et al.
Journal of the American Chemical Society, 110(6), 1968-1970 (1988)
N-oxide promoted Pauson-Khand cyclizations at room temperature.
Shambayani S, et al.
Tetrahedron Letters, 31(37), 5289-5292 (1990)