生物源
synthetic
品質等級
等級
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.615
FDA 21 CFR 175.125
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.380
FDA 21 CFR 175.390
FDA 21 CFR 184.1660
化驗
≥98%
mp
146-149 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
odorless
SMILES 字串
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
重構
免責聲明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
368.6 °F - closed cup
閃點(°C)
187 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
W294705-SAMPLE | |
W294705-10KG | |
W294705-10KG-K | 4061834397106 |
W294705-1KG | |
W294705-1KG-K | 4061834405139 |
W294705-5KG | |
W294705-5KG-K | |
W294705-SAMPLE-K | 4061834355892 |