主要文件
8.14006
Sigma-Aldrich
tert-Butyl hydroperoxide
(70% solution in water) for synthesis
别名:
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352120
NACRES:
NA.22
bp:
37 °C/20 hPa
蒸汽壓力:
232 hPa ( 60 °C)
蒸汽壓力
232 hPa ( 60 °C)
品質等級
形狀
liquid
效力
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
628 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
反應適用性
reagent type: oxidant
濃度
67.0-73.0% (iodometric)
折射率
n20/D 1.3870
bp
37 °C/20 hPa
mp
-3 °C
轉變溫度
flash point 38 °C
溶解度
130-150 g/L
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
分析報告
Assay (iodometric): 67.0 - 73.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.937 - 0.938
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
100.4 °F
閃點(°C)
38 °C