主要文件
8.01276
Sigma-Aldrich
Pivaloyl chloride
for synthesis
别名:
Pivaloyl chloride, 2,2-Dimethylpropionyl chloride, Trimethylacetyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCOCl
CAS号:
分子量:
120.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
221-921-6
蒸汽壓力
39 hPa ( 20 °C)
形狀
liquid
自燃溫度
455 °C
效力
1420 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2010 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.9-7.4 % (v/v)
bp
105 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
轉變溫度
flash point 13 °C
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3
InChI 密鑰
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.979 - 0.982
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup