Merck
T72605
Sigma-Aldrich
三甲基乙酰氯
99%
别名:
新戊酰氯, 三甲基乙酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCOCl
CAS号:
分子量:
120.58
Beilstein:
385668
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
>1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
36 mmHg ( 20 °C)
化驗
99%
折射率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
密度
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3
InChI 密鑰
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
广泛用作胺、席夫碱和吡咯烷酮N-酰化剂,以及醇、内酯和糖类O-酰化剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Tetrahedron Letters, 35, 2369-2369 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1703-1703 (1994)
Tetrahedron, 49, 599-599 (1993)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32, 72-72 (1993)
Journal of Carbohydrate Chemistry, 12, 841-841 (1993)