主要文件
234415
Sigma-Aldrich
C5a受体拮抗剂,W-54011
The C5a Receptor Antagonist, W-54011, also referenced under CAS 405098-33-1, controls the biological activity of C5a Receptor.
别名:
C5a受体拮抗剂,W-54011, N-((4-二甲基氨基苯基)甲基)-N-(4-异丙苯基)-7-甲氧基-1,2,3,4-四氢萘-1-甲酰胺,HCl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H36N2O2 · xHCl
分子量:
456.62 (free base basis)
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C30H36N2O2.ClH/c1-21(2)23-11-16-26(17-12-23)32(20-22-9-14-25(15-10-22)31(3)4)30(33)28-8-6-7-24-13-18-27(34-5)19-29(24)28;/h9-19,21,28H,6-8,20H2,1-5H3;1H
InChI 密鑰
UKBJWRMNGCDKNL-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种作为有效、特异性和口服活性C5a受体拮抗剂起作用的四氢萘甲酰胺化合物。显示以2.2 nM的Ki抑制125I-rHC5a与人中性粒细胞的结合,以及C5a诱导的细胞内Ca2+动员,趋化性和活性氧(ROS)生成(IC50=3.1 nM,2.7 nM和1.6 nM),没有激动剂活性,最高可达10 µM。显示可预防C5a诱导的沙鼠中性粒细胞减少(100 µg/kg静脉注射或3-30 mg/kg口服)。
一种强效、特异性和口服活性的C5a受体拮抗剂。显示以2.2 nM的Ki抑制125I-rHC5a与人中性粒细胞的结合,以及C5a诱导的细胞内Ca2+动员,趋化性和活性氧(ROS)生成(IC50=3.1 nM,2.7 nM和1.6 nM),没有激动剂活性,最高可达10 µM。显示可预防C5a诱导的沙鼠中性粒细胞减少(100 µg/kg静脉注射或3-30 mg/kg口服)。
生化/生理作用
主要靶标
C5a受体
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
靶标IC50:3.1 nM,2.7 nM和1.6 nM,分别为抗C5a诱导的细胞内Ca2+动员,趋化性和活性氧(ROS)生成
靶标Ki:2.2 nM,针对125I-RHC5a与人中性粒细胞的结合
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存3个月。
其他說明
Sumichika, H., et al. 2002.J. Biol. Chem.277, 49403.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1