主要文件
559410
Sigma-Aldrich
SB 290157
A non-peptide that acts as a selective, high affinity, competitive antagonist of the anaphylatoxin C3a receptor (IC₅₀ = 200 nM).
别名:
SB 290157
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H28N4O4 · xC2HF3O2
分子量:
412.48 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
FC(F)(F)C(=O)O.N([C@@H](CCCN\C(=N/[H])\N)C(=O)O)C(=O)COCC(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C22H28N4O4.C2HF3O2/c23-22(24)25-13-7-12-19(21(28)29)26-20(27)15-30-14-18(16-8-3-1-4-9-16)17-10-5-2-6-11-17;3-2(4,5)1(6)7/h1-6,8-11,18-19H,7,12-15H2,(H,26,27)(H,28,29)(H4,23,24,25);(H,6,7)/t19-;/m0./s1
一般說明
一种具有抗炎特性的非肽,可作为过敏毒素C3a受体(C3aR;IC50=200 nM)的选择性、高亲和力、竞争性拮抗剂。不拮抗C5aR或其他趋化性G蛋白偶联受体。阻断C3a诱导的人中性粒细胞C3aR内化和表达小鼠、豚鼠或人C3aR(IC50分别为7、12.5和27.7 nM)的嗜碱性白血病RBL-2H3细胞中C3a诱导的Ca2+动员。还可阻断C3a介导的ATP从豚鼠血小板(IC50 = 30 nM)中释放。
一种非肽,可作为过敏毒素C3a受体(IC50=200 nM)的选择性、高亲和力、竞争性拮抗剂。不拮抗C5aR或其他趋化性G蛋白偶联受体。阻断C3a诱导的人中性粒细胞C3aR内化和表达小鼠、豚鼠或人C3aR(IC50分别为7、12.5和27.7 nM)的嗜碱性白血病RBL-2H3细胞中C3a诱导的Ca2+动员。还可阻断C3a介导的ATP从豚鼠血小板(IC50 = 30 nM)中释放。表现出抗炎特性。作为三氟乙酸盐提供。
生化/生理作用
主靶
C3a受体
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:否
靶标IC50:针对过敏毒素C3a受体为200 nM;7、12.5和27.7 nM,用于阻断C3a诱导的人中性粒细胞C3aR内化,以及C3a诱导表达小鼠、豚鼠或人C3aR的嗜碱性白血病RBL-2H3细胞的Ca2+动员
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。不要重复使用在生理缓冲液中稀释的溶液。
其他說明
Ames, R.S., et al. 2001.J. Immunol. 166, 6341.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3