主要文件
1.06306
Supelco
四硼酸二钠
for X-ray fluorescence analysis, anhydrous for analysis
别名:
四硼酸二钠, 硼砂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
B4Na2O7
CAS号:
分子量:
201.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
215-540-4
NACRES:
NB.21
蒸汽壓力
7.3 hPa ( 1200 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (acidimetric)
形狀
powder
效力
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
742 °C
溶解度
25.6 g/L
密度
2.37 g/cm3 at 20 °C
體積密度
700 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[B+3].[B+3].[B+3].[B+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Na.7H2O.7O/h;;;;;;7*1H2;;;;;;;/q4*+3;2*+1;;;;;;;;7*-2
InChI 密鑰
HJIQVKXMQOLFFS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(酸量滴定法): ≥ 98.0 %
氯化物(Cl): ≤ 0.001 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.002 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
重金属(以铅计): ≤ 0.002 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1