主要文件
1.06309
Supelco
四硼酸二钠
anhydrous 99.99 Suprapur®
别名:
四硼酸二钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
B4Na2O7
CAS号:
分子量:
201.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
215-540-4
NACRES:
NB.21
化驗:
99.99%
等級:
for inorganic trace analysis
溶解度:
25.6 g/L
等級
for inorganic trace analysis
品質等級
蒸汽壓力
7.3 hPa ( 1200 °C)
化驗
99.99%
效力
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
742 °C
溶解度
25.6 g/L
密度
2.37 g/cm3 at 20 °C
體積密度
700 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[B+3].[B+3].[B+3].[B+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Na.7H2O.7O/h;;;;;;7*1H2;;;;;;;/q4*+3;2*+1;;;;;;;;7*-2
InChI 密鑰
HJIQVKXMQOLFFS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
纯度(金属): ≥ 99.99 %
含量测定(酸量滴定法): ≥ 99 %
氯化物(Cl): ≤ 5 ppm
磷酸盐(PO₄): ≤ 5 ppm
硅酸盐(以SiO₂计): ≤ 5 ppm
硫酸盐(SO₄): ≤ 50 ppm
Ba(钡): ≤ 10.0 ppm
Ca(钙): ≤ 5.0 ppm
Cd(镉): ≤ 0.050 ppm
Ce(铈): ≤ 0.05 ppm
Co(钴): ≤ 0.100 ppm
Cr(铬): ≤ 0.05 ppm
Cu(铜): ≤ 0.10 ppm
Eu(铕): ≤ 0.05 ppm
Fe(铁): ≤ 0.10 ppm
K(钾): ≤ 50 ppm
La(镧): ≤ 0.05 ppm
Li(锂): ≤ 5.0 ppm
Mg(镁): ≤ 0.10 ppm
Mn(锰): ≤ 0.050 ppm
Ni(镍): ≤ 0.05 ppm
Pb(铅): ≤ 0.05 ppm
Rb(铷): ≤ 5 ppm
Sc(钪): ≤ 0.05 ppm
Sm(钐): ≤ 0.05 ppm
Sr(锶): ≤ 5.00 ppm
Tl(铊): ≤ 0.05 ppm
Y(钇): ≤ 0.05 ppm
Yb(镱): ≤ 0.050 ppm
Zn(锌): ≤ 0.05 ppm
法律資訊
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1