等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽壓力
0.213 hPa ( 20 °C)
化驗
99.5-103.0% (acidimetric)
形狀
crystals
效力
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解度
49.74 g/L
密度
1.72 g/cm3 at 20 °C
體積密度
750 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].B([O-])(OB([O-])OB=O)OB=O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI 密鑰
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 硼酸和硼酸钠对好氧生物滤池中微生物活性的抑制作用。: 本研究考察了十水四硼酸二钠对好氧生物过滤器中微生物活性的影响。研究发现,十水四硼酸二钠可以抑制微生物活性,这对废物处理和环境管理很重要。这种抑制特性可用于控制各种工业过程中的微生物种群,提高生物过滤系统的效率和有效性(Gunes, 2013)。
分析報告
含量测定(酸量滴定法):99.5 - 103.0 %
鉴别:通过测试
溶液外观:通过测试
不溶物质: ≤ 0.005%
pH值(0.01 M溶液,25°C):9.15 - 9.20
pH值(4 %,水):9.0 - 9.6
氯化物(Cl): ≤ 0.0007 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.001 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
As(砷): ≤ 0.0005 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Cu(铜): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
NH₄(铵): ≤ 0.001 %
Pb(铅): ≤ 0.0005 %
符合 ACS,ISO,Reag. Ph Eur
鉴别:通过测试
溶液外观:通过测试
不溶物质: ≤ 0.005%
pH值(0.01 M溶液,25°C):9.15 - 9.20
pH值(4 %,水):9.0 - 9.6
氯化物(Cl): ≤ 0.0007 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.001 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
As(砷): ≤ 0.0005 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Cu(铜): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
NH₄(铵): ≤ 0.001 %
Pb(铅): ≤ 0.0005 %
符合 ACS,ISO,Reag. Ph Eur
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1