產品線
BioXtra
品質等級
化驗
≥99.5%
形狀
powder
雜質
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH值
9.2 (10 g/L)
溶解度
H2O: 0.1 M, clear, colorless
密度
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI 密鑰
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 在生物素化试验中用作缓冲液组分。
- 用于制备用于组织学染色的亚甲蓝溶液。
- 用作补充介质的痕量金属溶液的组分。
生化/生理作用
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges