等級
reagent grade
品質等級
產品線
BioUltra
化驗
≥99%
形狀
crystals
雜質
insoluble matter, passes filter test
損耗
≤1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH值
9.0-10.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
溶解度
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
0.1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.020
λ: 280 nm Amax: ≤0.015
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChI 密鑰
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges