产品名称
铝预装管测试盒, photometric, 0.02-0.50 mg/L (Al), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
特定分析物
aluminium
測量範圍
0.02-0.50 mg/L (Al)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric ( Chromazurol S )
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该方法类似于APHA 3500 Al B和DIN ISO 10566。
该Spectroquant铝反应池测试可以准确定量水样品中的铝含量。
方法原理:在弱酸性醋酸盐缓冲溶液中,铝离子与铬天青S反应形成蓝紫色化合物,可通过光度法测定。
该Spectroquant® Cell反应池测试包含预装试剂的16 mm圆形反应池(比色皿),以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有的Spectroquant®反应池和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID,可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
閃點(°C)
87 °C - (refers to pure substance)
实验方案
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to fusion melting
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation