主要文件
1.10015
Supelco
Aluminum Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-250 mg/L (Al), MQuant®
别名:
铝化学测试条
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
铝测试, colorimetric, 10-250 mg/L (Al), MQuant®
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
aluminium
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
測量範圍
10-250 mg/L (Al)
檢測方法
colorimetric
環保替代類別
儲存溫度
15-25°C
相关类别
一般說明
方法:使用试纸和试剂的比色法 10 - 25 - 50 - 100 - 250 mg/l Al MQuant®
铝化合物用作水处理厂、游泳浴和造纸的沉淀剂(絮凝剂)。Mquant铝试纸通常可以直接应用于此处,以测试过滤器在过程控制中的有效性。使用这些试纸,可通过肉眼观察将试纸上的反应区与比色卡区域进行比较,从而半定量地测量铵浓度。该测试所需的所有必需试剂已包括在内,以便快速、轻松地进行分析。试纸非常适合以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Reflectoquant 和Spectroquant测试)之前对铵浓度和可能的稀释因子进行估算。
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1