主要文件
1.14549
Supelco
Iron Test, photometric
photometric, 0.05-4.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
铁预装管测试盒, photometric, 0.05-4.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
特定分析物
iron
測量範圍
0.05-4.00 mg/L (Fe)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Triazine)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法,0.05 - 4.00 mg/l Fe,Spectroquant®
这种Spectroquant®铁测试法可准确定量各种水体中的铁离子。抗坏血酸将所有铁离子还原为铁(II)离子。
在巯基乙酸缓冲液中,这些物质与三嗪衍生物反应形成紫红色络合物,可通过光度法测定。MQuant®试纸非常适合以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Spectroquant®测试)之前对铁浓度和可能的稀释因子进行估算。
我们所有的预装测试盒和试剂测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
该Spectroquant®预装测试盒随附预装试剂的16 mm圆形反应池以及根据说明书中所述流程进行分析所需的所有试剂。
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
实验方案
Photometric determination subsequent to decomposition with sulfuric acid and Perhydrol
Photometric determination subsequent to acid mineralisation