產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
特定分析物
copper
測量範圍
0.05-8.00 mg/L (Cu)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Cuprizone)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法0.05 - 8.00 mg/l Cu Spectroquant®
这种Spectroquant®铜细胞测试可以准确定量水样品中的铜含量。
应用的方法:在氨介质中,铜(II)离子与铜酮反应形成蓝色络合物,用光度法测定。该Spectroquant® Cell反应池测试包含预装试剂的16 mm圆形反应池(比色皿),以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有Spectroquant®细胞和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
这种Spectroquant®铜细胞测试可以准确定量水样品中的铜含量。
应用的方法:在氨介质中,铜(II)离子与铜酮反应形成蓝色络合物,用光度法测定。该Spectroquant® Cell反应池测试包含预装试剂的16 mm圆形反应池(比色皿),以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有Spectroquant®细胞和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
实验方案
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
相关内容
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation