agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
產品線
Certipur®
濃度
1000 mg/L As in 0.5 M HNO3
技術
AAS: suitable
pH值
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.013 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,并根据和ISO/IEC 17025进行表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究所(NMI,例如 NIST)中的主要材料进行测量。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
请访问 http://www.sigma-aldrich.com 下载您的证书,查看认证值,包括不确定度和有效期。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
请访问 http://www.sigma-aldrich.com 下载您的证书,查看认证值,包括不确定度和有效期。
應用
砷标准溶液可作为电热原子吸收光谱法测定大米和米粉中总砷的校准标准品。
分析報告
1000 mg/L As 溶于 0.5 mol/L HNO3, 由高纯度 H3AsO4, HNO3,和水制备
其他說明
有关我们用于ICP和ASS的 Certipur® 系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的 ICP & AAS 标准网站
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3