主要文件
1.19792
Supelco
镍标准液
traceable to SRM from NIST Ni(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Ni Certipur®
别名:
ICP/AAS镍校准标准品
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
產品線
Certipur®
濃度
1000 mg/L Ni in 0.5 M HNO3
技術
AAS: suitable
pH值
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.014 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,并根据和ISO/IEC 17025进行表征。该 CRM 可追溯至 SI 单位 kg 且根据国家计量研究院 (NMI), 例如. NIST的原料测量。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
请访问 http://www.sigma-aldrich.com 下载您的证书,查看认证值,包括不确定度和有效期。
應用
镍标准溶液可用作火焰原子吸收光谱法测定牛奶样品中镍的校准标准品。
分析報告
1000 mg/L Ni 溶于 0.5 mol/L HNO3,由高纯度Ni(NO3)2, HNO3,和水制备
其他說明
有关我们用于ICP和ASS的 Certipur® 系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的 ICP & AAS 标准网站
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2