05-175
抗-Myb抗体,克隆1-1
clone 1-1, Upstate®, from mouse
别名:
Avian myeloblastosis viral (v-myb) oncogene homolog 2 c-myb protein (140 AA), v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog, v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog, v-myb myeloblastosis viral oncogene homolog, v-myb myeloblastosis viral on
登录查看公司和协议定价
所有图片(4)
About This Item
推荐产品
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1-1, monoclonal
物種活性
mouse, human
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MYB(4602)
一般說明
Myb是转录激活因子。它是一种DNA结合蛋白,可特异性识别序列5′-YAAC[GT]G-3′。Myb在控制造血祖细胞的增殖和分化中起重要作用。
特異性
该抗体可识别Myb,Mr 80 kDa,含有401-636的C端氨基酸(Salomoni,P.,1997)。
免疫原
通过SDS-PAGE(Nicot,C.,2001)克隆1-1纯化的重组鼠Myb。
應用
免疫沉淀
4 μg先前批次产品已在Jurkat细胞裂解液中对Myb进行了免疫沉淀。
免疫细胞化学:
4 μg先前批次产品已在Jurkat细胞裂解液中对Myb进行了免疫沉淀。
免疫细胞化学:
抗Myb抗体,克隆1-1是用于检测Myb(也称为禽成纤维细胞病病毒(v-myb)癌基因同源物2 c-myb蛋白(140 Aa))的小鼠单克隆抗体,& 已在IHC,IP & WB中进行了验证。
研究子类别
转录因子
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
对来自RIPA细胞的RIPA裂解液进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 μg/mL该批次产品在Jurkat细胞的20 μg IPA裂解液中检测到Myb。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 μg/mL该批次产品在Jurkat细胞的20 μg IPA裂解液中检测到Myb。
標靶描述
80 kDa
外觀
形式:纯化
硫酸铵沉淀,凝胶过滤和和李子交换层析
纯化的小鼠单克隆IgG2aκ,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),0.15 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。冷冻溶液。
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。 避免反复冻融。 为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
阳性抗原对照:目录# 12-303,Jurkat细胞裂解液。
阳性抗原对照:目录# 12-303,Jurkat细胞裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
The Journal of experimental medicine, 210(8), 1545-1557 (2013-07-17)
The oncogenic transcription factor TAL1/SCL is aberrantly expressed in 60% of cases of human T cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) and initiates T-ALL in mouse models. By performing global microRNA (miRNA) expression profiling after depletion of TAL1, together with genome-wide
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 32, 98-98 (2013-12-03)
Mir-29 microRNA families are involved in regulation of various types of cancers. Although Mir-29 was shown to play an inhibitory role in tumorigenesis, the role of Mir-29 in breast cancer still remains obscure. In this study, we showed that Mir-29a
In vitro and in vivo reversal of multidrug resistance in a human leukemia-resistant cell line by mdr1 antisense oligodeoxynucleotides.
Cancer Research null
Delivery of c-myb antisense oligodeoxynucleotides to human neuroblastoma cells via disialoganglioside GD(2)-targeted immunoliposomes: antitumor effects.
Journal of the National Cancer Institute null
Resistance to apoptosis in CTLL-2 cells constitutively expressing c-Myb is associated with induction of BCL-2 expression and Myb-dependent regulation of bcl-2 promoter activity
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94, 3296-3301 (1997)