Merck
860733P
Avanti
3-keto sphinganine (d18:0, HCl salt)
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
别名:
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone, hydrochloride salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H38ClNO2
分子量:
335.95
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 5 mg ((860733P-5MG))
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCC([C@]([NH3+])([H])CO)=O.[Cl-]
InChI 密鑰
FVUPVZMHCVAKHG-LMOVPXPDSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860733P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)