Merck
W347507
Sigma-Aldrich
三硫丙酮
≥99%, FG
别名:
2,2,4,4,6,6-六甲基-1,3,5-三噻烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H18S3
CAS号:
分子量:
222.43
FEMA號碼:
3475
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2334
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
15.009
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
105-107 °C/10 mmHg (lit.)
mp
24 °C (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
berry; burnt; green; earthy; sulfurous
SMILES 字串
CC1(C)SC(C)(C)SC(C)(C)S1
InChI
1S/C9H18S3/c1-7(2)10-8(3,4)12-9(5,6)11-7/h1-6H3
InChI 密鑰
NBNWHQAWKFYFKI-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
味觉阈值为 0.35-0.50ppm
其他說明
天然存在:存在于烤牛肉中。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
206.6 °F - closed cup
閃點(°C)
97 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 42-42 (1999)