About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O2
CAS号:
分子量:
126.15
FEMA號碼:
3268
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2234
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
7.075
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
推荐产品
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
化驗
≥97%
mp
68-72 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
caramel; maple; sweet
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1CC(=O)C(=O)C1C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-3-6(8)7(9)5(4)2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
WGAVDEVFJDQIMZ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3