生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥97%
包含
BHT as stabilizer
成份
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted α-amylcinnamaldehyde
折射率
n20/D 1.557 (lit.)
bp
287-290 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
amyl cinnamal
感官的
fruity; floral; sweet
SMILES 字串
[H]C(/C(CCCCC)=C/C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
InChI 密鑰
HMKKIXGYKWDQSV-SDNWHVSQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
294.8 °F
閃點(°C)
146 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter